4-Ethoxycinnamic acid überwiegend trans ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L06324.06
L06324.14
L06324.06EA
73.6
EUR
L06324.06
L06324.14
4-Ethoxycinnamic acid überwiegend trans ≥98%
4-Ethoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2373-79-7
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Melting Point: 195-199°
Beilstein Reference: 3198068
MDL No.: MFCD00016848
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Schmelzpunkt: 195…199 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11040581 CAS-Nummer: 2373-79-7 |