Chlorcarbonyl-sulfenylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
L06432.03 L06432.06
L06432.03EA 24 EUR
L06432.03 L06432.06
Chlorcarbonyl-sulfenylchlorid 97%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 2757-23-5 Molecular Formula: CCl2OS Formula Weight: 130.98 Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 506318 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00000703
Formel: CCl₂OS
Molecular Weight: 130,97 g/mol
Siedepunkt: 98…101 °C
Dichte: 1,580
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000703
CAS-Nummer: 2757-23-5
EINECS: 220-415-2
ADR: 8,II