5-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L06485.06
L06485.14
L06485.06EA
137
EUR
L06485.06
L06485.14
5-Chloro-m-phenylenediamine 97%
5-Chloro-m-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 33786-89-9
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 3029854
UN No.: UN1673
MDL No.: MFCD00014775
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molecular Weight: 142,59 g/mol Schmelzpunkt: 99…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014775 CAS-Nummer: 33786-89-9 ADR: 6.1,III |