Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L06709.03
L06709.06
L06709.03EA
71.4
EUR
L06709.03
L06709.06
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate 98%
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 29113-33-5
Molecular Formula: C11H10N2O3
Formula Weight: 218.21
Melting Point: 189-193°
Beilstein Reference: 190186
MDL No.: MFCD00051583
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₃ Schmelzpunkt: 189…193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051583 CAS-Nummer: 29113-33-5 |