5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Thien-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
L06752.03 L06752.06
L06752.03EA 37.2 EUR
L06752.03 L06752.06
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 96799-03-0 Molecular Formula: C7H7N3S Formula Weight: 165.21 Melting Point: 101-103° Beilstein Reference: 4399374 MDL No.: MFCD00051815
Formel: C₇H₇N₃S
Molecular Weight: 165.21 g/mol
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051815
CAS-Nummer: 96799-03-0