3-Acetoxy-2-butanone 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Oxobutan-2-yl acetate
L06927.06 L06927.14
L06927.06EA 32.4 EUR
L06927.06 L06927.14
3-Acetoxy-2-butanone 98%
3-Acetoxy-2-butanone
Purity: 98% CAS No.: 4906-24-5 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4135 Boiling Point: 154-155° Beilstein Reference: 1756882 MDL No.: MFCD00051782
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130.14 g/mol
Siedepunkt: 154…155 °C
Dichte: 1.025
Flammpunkt: 66 °C (150 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051782
CAS-Nummer: 4906-24-5