Oxypurinol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L07160.03 L07160.06 L07160.MD
L07160.03EA 85 EUR
L07160.03 L07160.06 L07160.MD
Oxypurinol ≥98%
Oxypurinol
Purity: 98+% CAS No.: 2465-59-0 Molecular Formula: C5H4N4O2 Formula Weight: 152.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 139956 MDL No.: MFCD00056934
Formel: C₅H₄N₄O₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047205
CAS-Nummer: 2465-59-0
EINECS: 219-570-9