Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Chlorendic Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride
L07349.18 L07349.30 L07349.0B
L07349.18EA 19.6 EUR
L07349.18 L07349.30 L07349.0B
Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Het anhydride
Purity: 96% CAS No.: 115-27-5 Molecular Formula: C9H2Cl6O3 Formula Weight: 370.83 Melting Point: 235-239° Beilstein Reference: 92693 MDL No.: MFCD00080438
Formel: C₉H₂Cl₆O₃
Molecular Weight: 370,81 g/mol
Schmelzpunkt: 235…239 °C
Dichte: 1,730
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080438
CAS-Nummer: 115-27-5
EINECS: 204-077-3
Merck Index: 14,2086