3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-[1,1'-bi(cyclohexylidene)]-2,2',5,5'-tetraene-4,4'-dione, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
L07743.09 L07743.04
L07743.09EA 445 EUR
L07743.09 L07743.04
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone ≥98%
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone
Purity: 98+% CAS No.: 2455-14-3 Molecular Formula: C28H40O2 Formula Weight: 408.63 Melting Point: 242-246° Beilstein Reference: 1916759 MDL No.: MFCD00051798
Formel: C₂₈H₄₀O₂
Schmelzpunkt: 242…246 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051798
CAS-Nummer: 2455-14-3
EINECS: 219-527-4