1-Naphthohydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Naphthalenecarbohydrazide
L07942.06 L07942.14
L07942.06EA 53.2 EUR
L07942.06 L07942.14
1-Naphthohydrazid ≥98%
1-Naphthohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 43038-45-5 Molecular Formula: C11H10N2O Formula Weight: 186.21 Melting Point: 166-168° Beilstein Reference: 2966714 MDL No.: MFCD00016804
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Schmelzpunkt: 166…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016804
CAS-Nummer: 43038-45-5
EINECS: 256-054-2