Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
L07989.06 L07989.14
L07989.06EA 76.8 EUR
L07989.06 L07989.14
Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate 98%
Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate
Purity: 98% CAS No.: 15118-67-9 Molecular Formula: C13H16O4 Formula Weight: 236.27 Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 2120509 MDL No.: MFCD00051784
Formel: C₁₃H₁₆O₄
Molecular Weight: 236,27 g/mol
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051784
CAS-Nummer: 15118-67-9