Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L08118.03 L08118.06
L08118.03EA 60.2 EUR
L08118.03 L08118.06
Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 145129-54-0 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 74-75°/0.6mm MDL No.: MFCD00051763
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211.07 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C (0.6 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051763
CAS-Nummer: 145129-54-0