Lithium aluminium di-n-butylamide-Lösung 0.16 M in 1,2-Dimethoxyethan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Lithium tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)aluminate(1-), Aluminate(1-), tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)-, lithium (1:1)
L08269.AE L08269.AP
L08269.AEEA 125 EUR
L08269.AE L08269.AP
Lithium aluminium di-n-butylamide-Lösung 0.16 M in 1,2-Dimethoxyethan
Lithium aluminium di-n-butylamide
CAS No.: 15405-86-4 Molecular Formula: C32H72AlLiN4 Formula Weight: 546.87 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: -54° UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00051918
Formel: C₃₂H₇₂AlLiN₄
Molecular Weight: 546.87 g/mol
Schmelzpunkt: –54 °C
Dichte: 0.860
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051918
CAS-Nummer: 15405-86-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable