Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L08275.09
L08275.04
L08275.09EA
200
EUR
L08275.09
L08275.04
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate 97%
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Purity: 97%
CAS No.: 5460-08-2
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 135-140°/9mm
Beilstein Reference: 2105791
MDL No.: MFCD00051916
Formel:
C₁₃H₁₈O₂ Siedepunkt: 135…140 °C (9 mmHg) Dichte: 1,034 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051916 CAS-Nummer: 5460-08-2 |