N, N'-Diacetyl-1,4-Phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DAPPD, N,N'-1,4-Phenylenebisacetamide, N,N'-(1,4-Phenylene)diacetamide
L08381.06
L08381.14
L08381.06EA
52.5
EUR
L08381.06
L08381.14
N, N'-Diacetyl-1,4-Phenylendiamin 98%
N, N'-Diacetyl-1,4-Phenylendiamin
Purity: 98%
CAS No.: 140-50-1
Molecular Formula: C10H12N2O2
Formula Weight: 192.22
Melting Point:
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 192.22 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026142 CAS-Nummer: 140-50-1 EINECS: 205-417-3 |