2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-5-methoxy-1H-benzimidazole
L08440.03 L08440.MD
L08440.03EA 180 EUR
L08440.03 L08440.MD
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Purity: 94% CAS No.: 15965-54-5 Molecular Formula: C8H7ClN2O Formula Weight: 182.61 Melting Point: 165-168° Beilstein Reference: 777455 MDL No.: MFCD00051945
Formel: C₈H₇ClN₂O
Molecular Weight: 182,607 g/mol
Schmelzpunkt: 165…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051945
CAS-Nummer: 15965-54-5