3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L08750.14 L08750.22
L08750.14EA 38.6 EUR
L08750.14 L08750.22
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Purity: 98% CAS No.: 4568-71-2 Molecular Formula: C13H16ClNOS Formula Weight: 269.80 Melting Point: 142-145° Beilstein Reference: 3788921 MDL No.: MFCD00011959
Formel: C₁₃H₁₆ClNOS
Schmelzpunkt: 142…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011959
CAS-Nummer: 4568-71-2
EINECS: 224-947-6