1,2-Diphenylcyclopropane cis- und trans-Gemisch 97%
Lieferant: Thermo Scientific
L08833.09
L08833.04
L08833.09EA
399
EUR
L08833.09
L08833.04
1,2-Diphenylcyclopropane cis- und trans-Gemisch 97%
1,2-Diphenylcyclopropane
Purity: 97%
CAS No.: 29881-14-9
Molecular Formula: C15H14
Formula Weight: 194.28
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 175-177°/14mm
Beilstein Reference: 2043299
MDL No.: MFCD00040875
Formel:
C₁₅H₁₄ Molecular Weight: 194,28 g/mol Siedepunkt: 175…177 °C (14 mmHg) Dichte: 1,020 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040875 CAS-Nummer: 29881-14-9 |