2,2-Di-n-propylacetamide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Propylpentanamide, Valpromide
L08847.06 L08847.14
L08847.06EA 73.5 EUR
L08847.06 L08847.14
2,2-Di-n-propylacetamide 97%
2,2-Di-n-propylacetamide
Purity: 97% CAS No.: 2430-27-5 Molecular Formula: C8H17NO Formula Weight: 143.23 Odour: Odourless Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 1750444 MDL No.: MFCD00051534
Formel: C₈H₁₇NO
Schmelzpunkt: 123…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051534
CAS-Nummer: 2430-27-5
EINECS: 219-394-2
Merck Index: 14,9914