Diethyl-isobutylmalonat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester
L09202.06 L09202.14
L09202.06EA 36.5 EUR
L09202.06 L09202.14
Diethyl-isobutylmalonat 98%
Diethyl isobutylmalonate
Purity: 98% CAS No.: 10203-58-4 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 1103030 MDL No.: MFCD00026869
Formel: C₁₁H₂₀O₄
Molecular Weight: 216,28 g/mol
Siedepunkt: 225 °C
Dichte: 0,970
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026869
CAS-Nummer: 10203-58-4
EINECS: 233-504-6