Propargyl acrylate 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 200 ppm
L09383.09 L09383.04
L09383.09EA 91.9 EUR
L09383.09 L09383.04
Propargyl acrylate 96% stabilisiert
Propargyl acrylate
Stab. with ca 200ppm BHT
Purity: 96% CAS No.: 10477-47-1 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4460 Odour: Pungent Boiling Point: 138° Beilstein Reference: 1902961 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00078451
Formel: C₆H₆O₂
Siedepunkt: 138 °C
Dichte: 0,995
Flammpunkt: 43 °C (109 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00078451
CAS-Nummer: 10477-47-1
EINECS: 233-975-8
UN: 3272
ADR: 3,III