Vinyl chloroacetate 99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Chloroacetic Acid Vinyl Ester

Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ)

L09446.09 L09446.18
L09446.09EA 44.1 EUR
L09446.09 L09446.18
Vinyl chloroacetate 99% stabilisiert
Vinyl chloroacetate

Stab. with 4-methoxyphenol


Purity: 99% CAS No.: 2549-51-1 Molecular Formula: ClCH2CO2CH=CH2 Formula Weight: 120.54 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4435 Odour: Pungent Boiling Point: 136° Beilstein Reference: 1741679 UN No.: UN2589 MDL No.: MFCD00045275

Formel: C₄H₅ClO₂
Molecular Weight: 120,53 g/mol
Siedepunkt: 136 °C
Dichte: 1,190
Flammpunkt: 51 °C (123 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045275
CAS-Nummer: 2549-51-1
EINECS: 219-834-3
UN: 2589
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR