5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L09531.03 L09531.06
L09531.03EA 52.2 EUR
L09531.03 L09531.06
5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole 97%
5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole
Purity: 97% CAS No.: 16687-60-8 Molecular Formula: C7H5N5O2 Formula Weight: 191.15 Melting Point: ca 223° dec. Beilstein Reference: 192840 MDL No.: MFCD00068729
Formel: C₇H₅N₅O₂
Molecular Weight: 191,15 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 223 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068729
CAS-Nummer: 16687-60-8