4,4'-Methylendicyclohexanamin (Gemisch von Isomeren) Gemisch von Stereoisomeren ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane, 4,4-Diaminodicyclohexyl methane, 4,4'-Methylenebis(aminocyclohexane), Bis(4-aminocyclohexyl)methane
L09598.14 L09598.22
L09598.14EA 30.7 EUR
L09598.14 L09598.22
4,4'-Methylendicyclohexanamin (Gemisch von Isomeren) Gemisch von Stereoisomeren ≥98%
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers)
Purity: 98+% CAS No.: 1761-71-3 Molecular Formula: C13H26N2 Formula Weight: 210.37 Flash Point: 159°(318°F) Odour: Amine-like pH: 11.5 Melting Point: ca 43° Boiling Point: 325-327° Beilstein Reference: 2079179 UN No.: UN2928 MDL No.: MFCD00001496
Formel: C₁₃H₂₆N₂
Molecular Weight: 210,37 g/mol
Siedepunkt: 325…327 °C
Schmelzpunkt: ∼ 43 °C
Flammpunkt: 159 °C (318 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001496
CAS-Nummer: 1761-71-3
EINECS: 217-168-8
UN: 2928
ADR: 6.1,II