5-Isocyanato-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4,5-Trimethoxyphenyl isocyanate
L09775.03
L09775.06
L09775.03EA
19.7
EUR
L09775.03
L09775.06
5-Isocyanato-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
5-Isocyanato-1,2,3-trimethoxybenzene
Purity: 97%
CAS No.: 1016-19-9
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ Molecular Weight: 209.2 g/mol Siedepunkt: 102…110 °C (0.4 mmHg) Schmelzpunkt: 39…41 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00013861 CAS-Nummer: 1016-19-9 ADR: 6.1 III |