2-Chloroethyl methacrylate 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ) 400 - 600 ppm
L09783.09
L09783.18
L09783.09EA
102
EUR
L09783.09
L09783.18
2-Chloroethyl methacrylate 97% stabilisiert
2-Chloroethyl methacrylate
Stab. with 500ppm hydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 1888-94-4
Molecular Formula: C6H9ClO2
Formula Weight: 148.59
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 170°
Beilstein Reference: 956599
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00045291
Formel:
C₆H₉ClO₂ Siedepunkt: 170 °C Flammpunkt: 69 °C (156 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045291 CAS-Nummer: 1888-94-4 EINECS: 217-566-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |