2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85% cont. ca 10% 2-cyclohexylidenecyclohexanone
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: [1,1'-Bi(cyclohexan)]-1'-en-2-one
L09798.14 L09798.22
L09798.14EA 51.1 EUR
L09798.14 L09798.22
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85% cont. ca 10% 2-cyclohexylidenecyclohexanone
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
CAS No.: 1502-22-3 Molecular Formula: C12H18O Formula Weight: 178.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5060 Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 1308501 MDL No.: MFCD00013796
Formel: C₁₂H₁₈O
Siedepunkt: 265 °C
Dichte: 0,998
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013796
CAS-Nummer: 1502-22-3
EINECS: 216-120-3