Propargyl acetate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propargylacetate
L10031.06
L10031.14
L10031.06EA
38.6
EUR
L10031.06
L10031.14
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 627-09-8
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Characteristic
Boiling Point: 124°
Beilstein Reference: 1742046
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD00041601
Formel:
C₅H₆O₂ Molecular Weight: 98.10 g/mol Siedepunkt: 124 °C Dichte: 0.989 Flammpunkt: 31 °C (88 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041601 CAS-Nummer: 627-09-8 ADR: 3 III |