Methylhydrazinsulfat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L10122.06
L10122.14
L10122.06EA
64.8
EUR
L10122.06
L10122.14
Methylhydrazinsulfat 98%
Methylhydrazinsulfat
Purity: 98%
CAS No.: 302-15-8
Molecular Formula: CH3NHNH2.H2SO4
Formula Weight: 144.15
Melting Point: 141-143°
Beilstein Reference: 3693575
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00035423
Formel:
CH₆N₂ Molecular Weight: 144,15 g/mol Schmelzpunkt: 141…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035423 CAS-Nummer: 302-15-8 EINECS: 206-115-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6086 |