Cyclohexanemethyl isothiocyanate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L10129.03 L10129.06
L10129.03EA 52.5 EUR
L10129.03 L10129.06
Cyclohexanemethyl isothiocyanate 97%
Cyclohexanemethyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 52395-66-1 Molecular Formula: C8H13NS Formula Weight: 155.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 222-223° Beilstein Reference: 2079123 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00040881
Formel: C₈H₁₃NS
Molecular Weight: 155.26 g/mol
Siedepunkt: 222…223 °C
Dichte: 1.020
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040881
CAS-Nummer: 52395-66-1
ADR: 8 III