1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
L10400.06 L10400.14
L10400.06EA 78.8 EUR
L10400.06 L10400.14
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97% stabilisiert
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate
Stab. with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 424-64-6 Molecular Formula: CH2=CHCO2CH2CF2CF2CF3 Formula Weight: 254.11 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.3310 Odour: Pungent Boiling Point: 57-58°/30mm Beilstein Reference: 1792520 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00039252
Formel: C₇H₅F₇O₂
Molecular Weight: 254,11 g/mol
Siedepunkt: 57…58 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,418
Flammpunkt: 31 °C (87 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039252
CAS-Nummer: 424-64-6
EINECS: 207-036-8
UN: 3272
ADR: 3,III