Methyl-2,2-dimethylacetoacetate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Methyl 2,2-dimethylacetoacetate
L10917.03 L10917.06
L10917.03EA 39.5 EUR
L10917.03 L10917.06
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate 99%
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate
Purity: 99% CAS No.: 38923-57-8 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 1753940 MDL No.: MFCD00026232
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144.17 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C (15 mmHg)
Dichte: 0.999
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026232
CAS-Nummer: 38923-57-8
EINECS: 254-189-1