2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Mesitylhydrazine xhydrochloride
L10958.03 L10958.06
L10958.03EA 85.9 EUR
L10958.03 L10958.06
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 76195-82-9 Molecular Formula: C9H14N2.HCl Formula Weight: 186.69 Melting Point: ca. 185° dec. Beilstein Reference: 3700289 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00052268
Formel: C₉H₁₅ClN₂
Molecular Weight: 186,69 g/mol
Schmelzpunkt: ∼, 185 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052268
CAS-Nummer: 76195-82-9
ADR: 6.1,III