4-Hydroxybutyl-acrylat 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Acrylic Acid 4-Hydroxybutyl Ester
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 500 ppm
L11097.06 L11097.14
L11097.06EA 69.6 EUR
L11097.06 L11097.14
4-Hydroxybutyl-acrylat 95% stabilisiert
4-Hydroxybutyl-acrylat
Stab. with ca 500ppm 4-methoxyphenol
Purity: 95% CAS No.: 2478-10-6 Molecular Formula: H2C=CHCO2(CH2)4OH Formula Weight: 144.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -112° Boiling Point: ca 230° Beilstein Reference: 1756545 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00010261
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: ∼230 °C
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,041
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010261
CAS-Nummer: 2478-10-6
EINECS: 219-606-3
UN: 3082
ADR: 9,III