Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Lieferant: Thermo Scientific
L11142.03
L11142.MD
L11142.03EA
77.7
EUR
L11142.03
L11142.MD
Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
CAS No.: 143130-82-9
Molecular Formula: C18H16O4
Formula Weight: 296.33
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2386934
MDL No.: MFCD00082669
Formel:
C₁₈H₁₆O₄ Molecular Weight: 296,33 g/mol Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082669 CAS-Nummer: 143130-82-9 |