2-Ethinylpyridin 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ) 0,01%
L11274.03
L11274.06
L11274.14
L11274.03EA
52.6
EUR
L11274.03
L11274.06
L11274.14
2-Ethinylpyridin 98% stabilisiert
2-Ethynylpyridine
Stab. with 0.01% hydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 1945-84-2
Molecular Formula: C7H5N
Formula Weight: 103.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Characteristic
Boiling Point: 77-78°/14mm
Beilstein Reference: 1098904
MDL No.: MFCD00041598
Formel:
C₇H₅N Molecular Weight: 103,12 g/mol Siedepunkt: 77…78 °C (14 mmHg) Dichte: 1,020 Flammpunkt: 76 °C (168 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00041598 CAS-Nummer: 1945-84-2 |