4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-on 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxysorbic acid d-lactone, 2-hydroxy-6-methyl-pyran-4-one
L11457.14 L11457.22
L11457.14EA 59.7 EUR
L11457.14 L11457.22
4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-on 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Purity: 98% CAS No.: 675-10-5 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: ca 186° dec. Beilstein Reference: 113815 MDL No.: MFCD00006641
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 186 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006641
CAS-Nummer: 675-10-5
EINECS: 211-619-2