3-Hydroxyphenylacetylene 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Ethynylphenol
L11523.03 L11523.06
L11523.03EA 86.6 EUR
L11523.03 L11523.06
3-Hydroxyphenylacetylene 97%
3-Hydroxyphenylacetylene
Purity: 97% CAS No.: 10401-11-3 Molecular Formula: C8H6O Formula Weight: 118.14 Refractive Index: 1.5870 Boiling Point: 231° Beilstein Reference: 2076613 MDL No.: MFCD00078347
Formel: C₈H₆O
Molecular Weight: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 231 °C
Dichte: 1.09
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078347
CAS-Nummer: 10401-11-3