Allyl-chloracetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chloroacetic Acid Allyl Ester
L11531.06
L11531.14
L11531.06EA
24.8
EUR
L11531.06
L11531.14
Allyl-chloracetat 98%
Allyl-chloracetat
Purity: 98%
CAS No.: 2916-14-5
Molecular Formula: ClCH2CO2CH2CH=CH2
Formula Weight: 134.56
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1747000
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00058936
Formel:
C₅H₇ClO₂ Molecular Weight: 134,56 g/mol Siedepunkt: 162…164 °C Dichte: 1,160 Flammpunkt: 61 °C (141 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058936 CAS-Nummer: 2916-14-5 EINECS: 220-839-8 ADR: 6.1,III |