S-Benzyl-L-cysteine 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
H-Cys(Bzl)-OH
L11666.06
L11666.14
L11666.06EA
20.9
EUR
L11666.06
L11666.14
S-Benzyl-L-cysteine 99%
S-Benzyl-L-cysteine
Purity: 99%
CAS No.: 3054-01-1
Molecular Formula: C10H13NO2S
Formula Weight: 211.28
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 1879358
Optical Rotation: +28° (c=1.5 in 1N NaOH)
MDL No.: MFCD00002613
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂S Molecular Weight: 211,28 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 214 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002613 CAS-Nummer: 3054-01-1 EINECS: 221-273-4 |