4-Phenoxyphenyl isocyanate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L11686.06 L11686.03
L11686.06EA 96.9 EUR
L11686.06 L11686.03
4-Phenoxyphenyl isocyanate 98%
4-Phenoxyphenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 59377-19-4 Molecular Formula: C13H9NO2 Formula Weight: 211.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 169-170°/3mm Beilstein Reference: 393196 UN No.: UN2206 MDL No.: MFCD00013876
Formel: C₁₃H₉NO₂
Siedepunkt: 169…170 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,169
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00013876
CAS-Nummer: 59377-19-4
ADR: 6.1,III