4-Vinylanilin 97% Stabilised
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Vinylaniline
L11845.03 L11845.06
L11845.03EA 46.6 EUR
L11845.03 L11845.06
4-Vinylanilin 97% Stabilised
4-Vinylanilin
Purity: 97% CAS No.: 1520-21-4 Molecular Formula: C8H9N Formula Weight: 119.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6260 Odour: Odourless Melting Point: 23-24° Boiling Point: 92-94°/4mm Beilstein Reference: 2204173 MDL No.: MFCD00015329
Formel: C₈H₉N
Molecular Weight: 119.17 g/mol
Siedepunkt: 92…94 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 23…24 °C
Dichte: 1.014
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00015329
CAS-Nummer: 1520-21-4
EINECS: 216-185-8