1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L11858.03 L11858.06
L11858.03EA 78.9 EUR
L11858.03 L11858.06
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 96%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Purity: 96% CAS No.: 1200-27-7 Molecular Formula: C10H14FN Formula Weight: 167.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 82-83°/9mm Beilstein Reference: 2802368 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00082702
Formel: C₁₀H₁₄FN
Molecular Weight: 167.227 g/mol
Siedepunkt: 82…83 °C (9 mmHg)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082702
CAS-Nummer: 1200-27-7
ADR: 8 III