Myosmine, (max. 2% H₂O) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
L11886.MC
L11886.ME
L11886.MCEA
125
EUR
L11886.MC
L11886.ME
Myosmine, (max. 2% H₂O) 98%
Myosmine
Purity: 98%
CAS No.: 532-12-7
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 42-44°
Boiling Point: 82-83°/0.5mm
Beilstein Reference: 119254
MDL No.: MFCD00052019
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146,193 g/mol Siedepunkt: 82…83 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 42…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052019 CAS-Nummer: 532-12-7 |