2-Methoxyethyl-acrylat 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylene glycol methyl ether acrylate, Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acrylate, (2-Methoxyethyl) acrylate, Acrylic Acid 2-Methoxyethyl Ester
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
L11902.18 L11902.30 L11902.0B
L11902.18EA 20.2 EUR
L11902.18 L11902.30 L11902.0B
2-Methoxyethyl-acrylat 98% stabilisiert
2-Methoxyethyl acrylate
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 3121-61-7 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4280 Odour: Ester-like Melting Point: -30° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 1754333 UN No.: UN2929 MDL No.: MFCD00048149
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130,14 g/mol
Siedepunkt: 162 °C
Schmelzpunkt: < –30 °C
Dichte: 1,008
Flammpunkt: 56 °C (133 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048149
CAS-Nummer: 3121-61-7
EINECS: 221-499-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II