Adamantan-1-ylessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Adamantan-1-yl)acetic acid, 1-Carboxymethyladamantane
L12029.03 L12029.06 L12029.14
L12029.03EA 27.1 EUR
L12029.03 L12029.06 L12029.14
Adamantan-1-ylessigsäure ≥98%
1-Adamantaneacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4942-47-6 Molecular Formula: C12H18O2 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 641412 MDL No.: MFCD00074728
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Molecular Weight: 194,27 g/mol
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074728
CAS-Nummer: 4942-47-6
EINECS: 225-585-1