3-Trifluoromethylbutyric acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L12160.03 L12160.06
L12160.03EA 50 EUR
L12160.03 L12160.06
3-Trifluoromethylbutyric acid 97%
3-Trifluoromethylbutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 348-75-4 Molecular Formula: C5H7F3O2 Formula Weight: 156.11 Refractive Index: 1.3590 Odour: Pungent Boiling Point: 90-91°/25mm Beilstein Reference: 1760574 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00039533
Formel: C₅H₇F₃O₂
Siedepunkt: 90…91 °C (25 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039533
CAS-Nummer: 348-75-4
ADR: 8,III