3-Diethylamino-1-propyne ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Diethylpropargylamine
L12237.06
L12237.14
L12237.06EA
53.4
EUR
L12237.06
L12237.14
3-Diethylamino-1-propyne ≥98%
3-Diethylamino-1-propyne
Purity: 98+%
CAS No.: 4079-68-9
Molecular Formula: C7H13N
Formula Weight: 111.19
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4305
Odour: Amine-like
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1098468
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00039881
Formel:
C₇H₁₃N Molecular Weight: 111,19 g/mol Siedepunkt: 119…120 °C Dichte: 0,804 Flammpunkt: 20 °C (68 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00039881 CAS-Nummer: 4079-68-9 EINECS: 223-804-5 ADR: 3,II |