1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Di(3-aminopropyl)piperazine
L12508.14
L12508.22
L12508.14EA
55
EUR
L12508.14
L12508.22
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine 98%
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 7209-38-3
Molecular Formula: C10H24N4
Formula Weight: 200.33
Flash Point: 162°(323°F)
Refractive Index: 1.5018
Melting Point: 14°
Boiling Point: 150-152°/2mm
Beilstein Reference: 111747
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00006161
Formel:
C₁₀H₂₄N₄ Molecular Weight: 200,33 g/mol Siedepunkt: 150…152 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 14 °C Dichte: 0,973 Flammpunkt: 162 °C (323 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006161 CAS-Nummer: 7209-38-3 EINECS: 230-589-1 UN: 2735 ADR: 8,II |