TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester Potassium Salt
L12674.03
L12674.06
L12674.03EA
96.8
EUR
L12674.03
L12674.06
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥97%
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt)
CAS No.: 62637-91-6
Molecular Formula: C22H13Br4KO4
Formula Weight: 700.06
Melting Point: ca 273° dec.
Beilstein Reference: 3848263
MDL No.: MFCD00011662
Formel:
C₂₂H₁₄Br₄O₄ Molecular Weight: 700,06 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 273 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011662 CAS-Nummer: 62637-91-6 EINECS: 263-661-6 |